MABF522
Anti-CD11c Antibody (human), PE, clone 3.9
clone 3.9, from mouse
Synonim(y):
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leu M5, Leukocyte adhesion glycoprotein p150, 95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150, 95, CD antigen CD11c
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3.9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
pkg of 5 μL (1 μg/test)
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAX(3687)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD11c in one million human peripheral blood monocytes.