MABS1261
Anti-FRA-2 Antibody, clone REY146C
clone REY146C, from rat
Synonim(y):
Fos-related antigen 2, FRA-2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
REY146C, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Fosl2(14284)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected a FRA-2 upregulation in cultured mouse keratinocytes (mKCs) upon Ca2+-induced differentiation. ERK1/2 inhibitor FR180204 (Cat. No. 328007) reduced Fra-2 level in mKCs upon Ca2+ treatment (Wurm, S., et al. (2014). Genes Dev. 15;29(2):144-156).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot co-immunoprecipitated Ezh2 with Fra-2 from lysates of cultured mouse keratinocytes (mKCs) prior to, but not after, Ca2+-induced differentiation (Wurm, S., et al. (2014). Genes Dev. 15;29(2):144-156).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected FRA-2 association with EDC promoters at conserved AP-1 consensus sites in cultured mouse keratinocytes (mKCs) under both basal and differentiation conditions (Wurm, S., et al. (2014). Genes Dev. 15;29(2):144-156).
Immunohistochemistry Analysis: Prior to antibody purification, the culture supernatant detected FRA-2 immunoreactivity in paraffin-embedded skin sections from wild-type, but not Fosl2-knockout mice (Courtesy of Dr. Erwin Wagner, Spanish National Cancer Research Centre (CNIO), Madrid, Spain).
Immunocytochemistry Analysis: Prior to antibody purification, the culture supernatant detected exogenously expressed murine FRA-2 (mFRA-2), but not mFRA-1 or mFosB in transfected HEK293T cells (Courtesy of Dr. Erwin Wagner, Spanish National Cancer Research Centre (CNIO), Madrid, Spain).
Signaling
Transcription Factors
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected FRA-2 in 10 µg of MEF1 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1