MABD24A4
Anti-NANOG Antibody, clone 7F7.1, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 7F7.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
Homeobox protein NANOG, Homeobox transcription factor Nanog, hNanog
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7F7.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NANOG(79923)
Opis ogólny
Zastosowanie
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2