Kluczowe dokumenty
MABC1723
Sigma-Aldrich
Anti-TM4SF1 Antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8G4, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 21.63 kDa
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TM4SF1(4071)
Opis ogólny
Członek rodziny transbłonowej 4 L6 1 (UniProt: P30408; znany również jako Membrane component chromosome 3 surface marker 1, Tumor-associated antigen L6, TM4SF1) jest kodowany przez gen TM4SF1 (znany również jako M3S1, TAAL6) (Gene ID: 4071) u człowieka. TM4SF1 jest wieloprzepustowym białkiem błonowym z rodziny tetraspanin L6 o topologii tetraspaniny. Posiada trzy domeny cytoplazmatyczne, cztery domeny transmembranowe i dwie domeny zewnątrzkomórkowe. Wykazuje wysoką ekspresję w raku płuc, piersi, okrężnicy i jajnika. Wykazuje wysoką i selektywną ekspresję na błonach plazmatycznych komórek nowotworowych i na śródbłonku związanym z nowotworem. Reguluje ruchliwość i proliferację komórek. W komórkach PANC-1 i AsPC-1 TM4SF1 pośredniczy w ekspresji i aktywności metalopeptydazy macierzy 2 (MMP2) i metalopeptydazy macierzy 9 (MMP9), które są uważane za główne regulatory degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej w celu zwiększenia migracji i inwazji komórek. Klon 8G4 jest wysoce skuteczny w zmniejszaniu tworzenia naczyń krwionośnych w zatyczkach Matrigel i wykazano, że niszczy komórki PC3 i składniki naczyniowe włączone do mieszaniny Matrigel. (Ref.: Yang, J., et al. (2017). Sci. Rep. 7; Artykuł 45895; Sciuto, TE., et al. (2015). Biochem. Biophys. Res. Commun. 465(3): 338 343; Lin, C., et al. (2014). Angiogenesis. 17(4); 897-907).
Specyficzność
Klon 8G4 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzkiego członka rodziny Transmembrane 4 L6 1 (TM4SF1). Celuje w epitop w obrębie zewnątrzkomórkowej pętli 2.
Immunogen
Ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC) z nadekspresją ludzkiego TM4SF1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Ocena immunocytochemiczna w ludzkich komórkach śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 tego przeciwciała wykryło TM4SF1 w ludzkich komórkach śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC).
Testowane aplikacje
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła TM4SF1 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Lin, C.I., et. al. (2014). Angiogenesis. 17(4):897-907).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła TM4SF1 w zastosowaniach Western Blotting (Sciuto, T.E., et. al. (2015). Biochem Biophy Res Commun. 465(3):338-443).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego TM4SF1 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Sciuto, T.E., et. al. (2015). Biochem Biophy Res Commun. 465(3):338-443).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła TM4SF1 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Lin, C.I., et. al. (2014). Angiogenesis. 17(4):897-907).
Mikroskopia elektronowa: Reprezentatywna partia wykryła TM4SF1 w zastosowaniach mikroskopii elektronowej (Sciuto, T.E., et. al. (2015). Biochem Biophy Res Commun. 465(3):338-443).
Inhibition Analysis: Reprezentatywna partia zablokowała tworzenie nowych naczyń krwionośnych w zatyczkach Matrigel. (Lin, C.I., et. al. (2014). Angiogenesis. 17(4):897-907).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Ten mysi monoklonalny anty-TM4SF1, klon 8G4, nr kat. Nr kat. MABC1723 jest testowany do stosowania w immunocytochemii, inhibicji, mikroskopii elektronowej, immunoprecypitacji, Western Blotting i cytometrii przepływowej w celu wykrycia członka rodziny Transmembrane 4 L6 1.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez azydku.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze od -10°C do -25°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2