Kluczowe dokumenty
MAB8719RU
Sigma-Aldrich
Anti-Rabies Antibody, clone C2-62-8-2
isotype IgG1, purified antibody, suitable for immunofluorescence
Synonim(y):
Surowica przeciw wściekliźnie
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C2-62-8-2, monoclonal
oczyszczone przez
using Protein A (Affinity Purified)
reaktywność gatunkowa
rabies virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
2-8°C
Immunogen
Wirus wścieklizny
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Ten mysi klon monoklonalny przeciw wściekliźnie C2-62-8-2, nr kat. Nr kat. MAB8719RU, jest testowany do stosowania w immunofluorescencji w celu wykrywania wirusa wścieklizny.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w 0,02 M buforze fosforanowym, 0,25 M NaCl, pH 7,6, zawierające 0,1% azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2