Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Key Documents
SAB1401764
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ALLC antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ALC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALLC(55821)
Opis ogólny
Allantoicase (EC 3.5.3.4) participates in the uric acid degradation pathway. Its enzymatic activity, like that of urate oxidase (MIM 191540), was lost during vertebrate evolution.[supplied by OMIM
Immunogen
ALLC (NP_060906.2, 235 a.a. ~ 344 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GHPNNIIGVGGAKSMADGWETARRLDRPPILENDENGILLVPGCEWAVFRLAHPGVITRIEIDTKYFEGNAPDSCKVDGCILTTQEEAVIRQKWILPAHKWKPLLPVTKL