Kluczowe dokumenty
SAB1405233
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-JAM2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C21orf43, CD322, JAM-B, JAMB, PRO245, VE-JAM, VEJAM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~55.81 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JAM2(58494)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szczelne połączenia stanowią jeden ze sposobów adhezji między komórkami w nabłonku lub śródbłonku, tworząc ciągłe uszczelnienia wokół komórek i służąc jako fizyczna bariera zapobiegająca swobodnemu przechodzeniu substancji rozpuszczonych i wody przez przestrzeń parakomórkową. Białko kodowane przez tego członka rodziny genów nadrodziny immunoglobulin jest zlokalizowane w ścisłych połączeniach między komórkami śródbłonka. Działa jako ligand adhezyjny do interakcji z różnymi typami komórek odpornościowych i może odgrywać rolę w naprowadzaniu limfocytów do wtórnych narządów limfoidalnych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
JAM2 (AAH17779, 29 a.a. ~ 298 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
FSAPKDQQVVTAVEYQEAILACKTPKKTVSSRLEWKKLGRSVSFVYYQQTLQGDFKNRAEMIDFNIRIKNVTRSDAGKYRCEVSAPSEQGQNLEEDTVTLEVLVAPAVPSCEVPSSALSGTVVELRCQDKEGNPAPEYTWFKDGIRLLENPRLGSQSTNSSYTMNTKTGTLQFNTVSKLDTGEYSCEARNSVGYRRCPGKRMQVDDLNISGIIAAVVALVISVCGLGVCYAQRKGYFSKETSFQKSNSSSKATTMSENDFKHTKSFII
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)