Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0058494M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-JAM2 antibody produced in mouse
clone 1G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-C21orf43, Anti-JAMB, Anti-PRO245, Anti-VEJAM, Anti-junctional adhesion molecule 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JAM2(58494)
Opis ogólny
Szczelne połączenia stanowią jeden ze sposobów adhezji między komórkami w nabłonku lub śródbłonku, tworząc ciągłe uszczelnienia wokół komórek i służąc jako fizyczna bariera zapobiegająca swobodnemu przechodzeniu substancji rozpuszczonych i wody przez przestrzeń parakomórkową. Białko kodowane przez tego członka rodziny genów nadrodziny immunoglobulin jest zlokalizowane w ścisłych połączeniach między komórkami śródbłonka. Działa jako ligand adhezyjny do interakcji z różnymi typami komórek odpornościowych i może odgrywać rolę w naprowadzaniu limfocytów do wtórnych narządów limfoidalnych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
JAM2 (AAH17779, 29 a.a. ~ 298 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
FSAPKDQQVVTAVEYQEAILACKTPKKTVSSRLEWKKLGRSVSFVYYQQTLQGDFKNRAEMIDFNIRIKNVTRSDAGKYRCEVSAPSEQGQNLEEDTVTLEVLVAPAVPSCEVPSSALSGTVVELRCQDKEGNPAPEYTWFKDGIRLLENPRLGSQSTNSSYTMNTKTGTLQFNTVSKLDTGEYSCEARNSVGYRRCPGKRMQVDDLNISGIIAAVVALVISVCGLGVCYAQRKGYFSKETSFQKSNSSSKATTMSENDFKHTKSFII
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)