Kluczowe dokumenty
MAB5102
Sigma-Aldrich
Mouse IgG1/IgG2a Neg. Control Antibody, clones 131-2G /131-2A Antibody, FITC conjugate
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
reaktywność gatunkowa
all
opakowanie
vial of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Millipore
metody
immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
2-8°C
temp. przechowywania
2-8°C
Cechy i korzyści
This mouse monoclonal blend Mouse IgG1/IgG2a Negative Control, Cat. No. MAB5102 is tested for use in Immunofluorescence.
Opis wartości docelowych
Mouse IgG1/IgG2a Isotype Control is designed with RSV antibodies to produce this negative control antibody blend of IgG1 and IgG2a isotypes.This antibody will cross react with respiratory syncytial virus (RSV).
Postać fizyczna
Purified antibody blend supplied in PBS, 1% BSA, and 0.0125% Tween 20 containing 0.1% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Store at +2°C to +8°C. It is recommended to store the product undiluted and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2