Kluczowe dokumenty
5096-M
Sigma-Aldrich
Płyn montażowy o niskiej zawartości glicerolu, zalecany w przypadku wścieklizny
About This Item
Kod UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
Formularz
liquid
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Płyn montażowy o niskiej zawartości glicerolu.
Zastosowanie
Zalecany do stosowania z następującymi odczynnikami przeciwko wściekliźnie: Odczynnik Rabies DFA (nr kat. 5100), Odczynnik Rabies DFA II (nr kat. 5500) i Odczynnik poliklonalny Rabies (nr kat. 5199).
Postać fizyczna
Płyn montażowy o niskiej zawartości glicerolu w buforowanym roztworze soli fizjologicznej z 0,2% azydkiem sodu. Gotowy do użycia; nie rozcieńczać.
Przechowywanie i stabilność
Odczynnik przechowywany w temperaturze 2-8°C zachowuje stabilność do daty ważności wydrukowanej na etykiecie.
OSTRZEŻENIE/ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Azydek sodu obecny w tym odczynniku może tworzyć potencjalnie wybuchowe azydki metali z rurami ołowianymi i miedzianymi. Po utylizacji należy spłukać dużą ilością wody, aby zapobiec gromadzeniu się w instalacjach wodno-kanalizacyjnych.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1