AQ303F
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, F(ab′)2, FITC conjugate
1 mg/mL, Chemicon®
Synonim(y):
Goat anti-Mouse IgG FITC
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
1 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PURIFICATION: The goat-lgG was purified by affinity chromatography and absorbed to remove cross-reactivity to human immunoglobulins.
Specyficzność
Zastosowanie
Immunocytochemistry: 1:200-1:500 (Coligan et al. 1997; Harlow & Lane 1988; Bullock & Petrusz 1982; Javois 1994)
Flow cytometery: 1 μg per 1 x 10E6 cells (Coligan et al. 1997; Harlow & Lane 1988; Javois 1994) FITC absorption peak is 488-492nm, its emission peak is 520nm.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2