MAB8151-I
Anti-West Nile Virus/Kunjin Antibody, Envelope Antibody, clone 3.91D
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3.91D, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 31.89 kDa
observed mol wt ~50 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG3
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
vaccinia virus ... poly> POLY(912267)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting z rekombinowanym białkiem otoczki wirusa Zachodniego Nilu.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło rekombinowane białko otoczki wirusa Zachodniego Nilu.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła białko otoczki wirusa Zachodniego Nilu/Kunjin w zastosowaniach Western Blotting (Maeda, A., et al. (2009). Virus Res.;144(1-2):35-43; Saiyasombat, R., et al. (2014). Virol J.;11:150; Blitvich, B.J., et al. (2016). Am J Trop Med Hyg.;95(5):1185-1191).
Analiza ELISA: Różne rozcieńczenia tego przeciwciała wykryły rekombinowany wirus Zachodniego Nilu/Kunjin, białko otoczki.
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła wirusa Zachodniego Nilu/Kunjin, białko otoczki w zastosowaniach immunofluorescencji (Maeda, A., et al. (2009). Virus Res.;144(1-2):35-43; Osorio, J.E., et al. (2012). Am J Trop Med Hyg.;87(3):565-72).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1