Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
MABF3085
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, clone 1A4-3F8
Synonim(y):
Glikoproteina kolczasta; glikoproteina S; E2; białko peplomeru
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A4-3F8, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 141.18 kDa
observed mol wt ~180 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
SARS coronavirus
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
SARS coronavirus ... S(43740568)
Opis ogólny
Glikoproteina Spike (UniProt: P0DTC2; znana również jako glikoproteina S, E2, białko Peplomer) jest kodowana przez gen S (znany również jako 2) (identyfikator genu: 43740568) w koronawirusie zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 jest wirusem RNA o dodatniej nici, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej u ludzi. Dojrzały wirus SARS-CoV-2 zawiera 4 białka strukturalne: Kopertę (E), Membranę (M), Nukleokapsyd (N) i białko Spike (S). Białka E i M pomagają w montażu wirusa, a białko N jest potrzebne do syntezy RNA. Białko S jest jednoprzebiegową, homotrimeryczną glikoproteiną błonową typu I, która jest odpowiedzialna za wiązanie wirusa i wnikanie do komórki gospodarza. Jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-12), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałego białka, które zawiera domenę zewnątrzkomórkową (aa 13-1213), domenę transbłonową (aa 1214-1234) i domenę cytoplazmatyczną 1235-1273). Białko S jest dalej przetwarzane na podjednostki S1 (aa 13-685) i S2 (aa 686-1273) przez furynę komórki gospodarza. Obecność wielozasadowego miejsca rozszczepienia furyny w białku S wirusa SARS-CoV-2 odróżnia je od białka S wirusa SARS-CoV, które posiada jednozasadowe miejsce rozszczepienia S1/S2. Podjednostka S1 ma domenę wiążącą receptor (RBD; aa 319-541), która pośredniczy w wejściu SARS-CoV-2 do wrażliwych komórek poprzez domenę peptydazy gospodarza enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2) z wysokim powinowactwem (KD = 15 nM). Domena S2 (aa 686-1213), która według doniesień jest dobrze zachowana, jest odpowiedzialna za fuzję błonową.
Specyficzność
Klon 1A4-3F8 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa domenę wiążącą receptor (RBD) białka SARS-CoV-2 Spike. Celuje w epitop w C-końcowym regionie RBD.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany His z C-końcowego regionu domeny wiążącej receptor (RBD) białka SARS-CoV-2 Spike.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie z komórek HEK293T wyrażających białko kolca SARS-CoV-2 o pełnej długości.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:250 tego przeciwciała wykryło glikoproteinę kolca SARS-CoV-2 w lizacie z komórek HEK293T wyrażających białko kolca SARS-CoV-2 pełnej długości.
Testowane aplikacje
Analiza immunoprecypitacji: 2 μg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało glikoproteinę kolca SARS-CoV-2 w HEK293T S-P2A-GFP (dane dzięki uprzejmości dr Stefana Schüchnera, dr. Egon Ogris, Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
Analiza Western Blotting: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło glikoproteinę kolca SARS-CoV-2 w lizatach z komórek HEK293T wyrażających białko kolca SARS-CoV-2 o pełnej długości (dane dzięki uprzejmości dr Stefana Schüchnera, dr Egona Ogrisa, Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła glikoproteinę kolca SARS-CoV-2 w komórkach HEK293T wyrażających białko kolca SARS-CoV-2 o pełnej długości (dane dzięki uprzejmości dr Stefana Schüchnera, dr Egona Ogrisa, Max Perutz Labs, Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Austria).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD, klon 1A4-3F8, nr kat. MABF3085, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa domenę wiążącą receptor białka kolca SARS-CoV-2 i jest testowane do stosowania w immunofluorescencji, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1