Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
MABF2797
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, clone 7D1-C12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies, primary antibodies
klon
7D1-C12, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 141.18 kDa
observed mol wt ~200 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
SARS coronavirus
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
vaccinia virus ... NS1(956533)
Opis ogólny
Glikoproteina Spike (UniProt: P0DTC2; znana również jako glikoproteina S, E2, białko Peplomer) jest kodowana przez gen S (znany również jako 2) (identyfikator genu: 43740568) w koronawirusie zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 jest wirusem RNA o dodatniej nici, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej u ludzi. Dojrzały wirus SARS-CoV-2 zawiera 4 białka strukturalne: Otoczkę (E), Membranę (M), Nukleokapsyd (N) i białko Spike (S). Białka E i M pomagają w montażu wirusa, a białko N jest potrzebne do syntezy RNA. Białko S jest jednoprzebiegową, homotrimeryczną glikoproteiną błonową typu I, która jest odpowiedzialna za wiązanie wirusa i wejście do komórki gospodarza. Jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-12), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałego białka, które zawiera domenę zewnątrzkomórkową (aa 13-1213), domenę transbłonową (aa 1214-1234) i domenę cytoplazmatyczną 1235-1273). Białko S jest dalej przetwarzane na podjednostki S1 (aa 13-685) i S2 (aa 686-1273) przez furynę komórki gospodarza. Obecność wielozasadowego miejsca rozszczepienia furyny w białku S wirusa SARS-CoV-2 odróżnia je od białka S wirusa SARS-CoV, które posiada jednozasadowe miejsce rozszczepienia S1/S2. Podjednostka S1 ma domenę wiążącą receptor (RBD; aa 319-541), która pośredniczy w wejściu SARS-CoV-2 do wrażliwych komórek poprzez domenę peptydazy gospodarza enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2) z wysokim powinowactwem (KD = 15 nM). Domena S2 (aa 686-1213), która według doniesień jest dobrze zachowana, jest odpowiedzialna za fuzję błonową. (Ref.: Abe, KT., et al. (2020). JCI Insight. 5(19); e142362).
Specyficzność
Klon 7D1-C12 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym glikoproteinę kolca wirusa SARS-CoV-2. Celuje w epitop w domenie wiążącej receptor.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany His odpowiadający 223 aminokwasom z domeny wiążącej receptor SARS-CoV-2.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizatach z komórek HEK293T wyrażających białko kolca SARS-CoV-2 o pełnej długości.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło glikoproteinę kolca w lizacie z komórek HEK293T wyrażających białko kolca SARS-CoV-2 o pełnej długości, ale nie w lizacie z komórek HEK393T typu dzikiego.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:400 z reprezentatywnej partii wykryło glikoproteinę kolca w lizacie całych komórek HEK293T wyrażających białko kolca o pełnej długości SARS-CoV-2, ale nie w komórkach nietransfekowanych. (Dzięki uprzejmości Stefana Schüchnera, Ingrid Mudrak, Ingrid Frohner i E. Ogris (Max Perutz Labs, Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Austria).
Analiza ELISA: Różne rozcieńczenia supernatantu hodowli hybrydoma klonu 7D1-C12 wykryły natywne białko kolca SARS-CoV-2. (Dzięki uprzejmości Stefana Schüchnera, Ingrid Mudrak, Ingrid Frohner i E. Ogris (Max Perutz Labs, Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Austria).
Neutralizujące: Reprezentatywna partia tego przeciwciała zmniejszyła wiązanie RBD SARS-CoV-2 z receptorem ACE2 w teście interferencji wiązania. ((Dane dzięki uprzejmości: Kento Abe i Anne-Claude Gingras, University of Toronto, Kanada; Abe, KT., et al. (2020). JCI Insight. 5(19); e142362).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanej glikoproteiny spike wirusa SARS-CoV-2. (Dzięki uprzejmości Stefana Schüchnera, Ingrid Mudrak, Ingrid Frohner i E. Ogris (Max Perutz Labs, Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Austria).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD, klon 7D1-C12, nr kat. MABF2797, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa glikoproteinę Spike wirusa SARS-CoV-2 i jest testowane do stosowania w testach ELISA, immunoprecypitacji, neutralizacji i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez azydku.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2