MABF3073
Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein Antibody, clone S3D8
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S3D8, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 141.18 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
SARS coronavirus
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
izotyp
IgG2a
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
SARS virus ... S(43740568)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by ELISA with recombinant SARS-CoV-2 spike protein.
ELISA Analysis (ELISA): Various dilutions of this antibody detected recombinant Spike glycoprotein of SARS-CoV-2.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 Spike Protein in Immunofluorescence applications (Guo, Y., et al. (2021). J Biol Chem. 296:100346).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 Spike Protein in Immunoprecipitation applications (Guo, Y., et al. (2021). J Biol Chem. 296:100346).
ELISA Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 Spike Protein in ELISA applications (Guo, Y., et al. (2021). J Biol Chem. 296:100346).
Neutralizing: A representative lot neutralized SARS-CoV-2 Spike Protein in Neutralizing applications (Guo, Y., et al. (2021). J Biol Chem.;296:100346).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2