Kluczowe dokumenty
SAB4200873
Przeciwciało przeciwkobiałku SARS-CoV-2-Spikewytwarzane u królika
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Białko kolca COVID-19, Białko wiążące ACE2, Glikoproteina powierzchniowa kolca, Koronawirus, Koronawirus 2 zespołu ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS-CoV2), Region RBD, Region wiążący enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2)
About This Item
Polecane produkty
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
viral
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1:2000-1:4000 using SARS-CoV-2 Spike RBD (Cat. No. SAE1000) for coating.
indirect ELISA: 1/2000-1/4000 using 2 μg/mL SARS-CoV-2 Spike RBD (Cat. No. SAE1000) for coating
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200873-25UL | 4065265190558 |
SAB4200873-100UL | 4065265190541 |