Key Documents
SAB4200875
Anti-SARS-COV-2-Spike-RBD region antibody, Mouse monoclonal
clone SP-10, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP-10
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
viral
opakowanie
pkg of 100 μL
pkg of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using SARS-CoV-2 RBD (Cat. No. SAE1000) for coating
immunoblotting: 0.1-0.2 μg/mL using SARS-CoV-2 RBD (Cat. No. SAE1000)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1