Kluczowe dokumenty
MABX8419
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, clone 502
suitable for lateral flow assay, suitable for ELISA
Synonim(y):
2019-nCoV, SARS-CoV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
502, monoclonal
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
lateral flow assay: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
SARS coronavirus ... N(43740575)
Opis ogólny
This mouse monoclonal Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid, clone 502, Cat. No. MABX8419-1MG is tested for use in Lateral Flow Assay and ELISA.
Specyficzność
SARS CoV-2
Opis wartości docelowych
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by the virus strain severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), a virus closely related to the SARS virus. A SARS-CoV-2 nucleocapsid antibody can be used to support the detection of SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV).
Postać fizyczna
Ascites
Affinity Purification
Purified mouse monoclonal in buffer containing 10mM PBS with 0.1% P300, pH 7.4.
Przechowywanie i stabilność
Stable for 1 year at -20°C from date of receipt. Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2