SAB4700594
Monoclonal Anti-CD90.2, azide free antibody produced in mouse
clone 1aG4/C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Thy-1.2, Anti-Thy1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1aG4/C5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG3
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Thy1(21838)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie