MAB4385
Anti-TRA-1-85 Antibody, blood group Antigen Ok(a), clone TRA-1-85
clone TRA-1-85, Chemicon®, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TRA-1-85, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
moc wejściowa
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
SPECIES REACTIVITIES:
Refer to comments regarding specificity
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation
Immunoblotting
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Hemopoietic cells and a wide range of normal human tissues
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2