Kluczowe dokumenty
SAB2101352
Sigma-Aldrich
Anti-LMNB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ADLD, Anti-LMN, Anti-LMN2, Anti-LMNB, Anti-Lamin B1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
66 kDa
reaktywność gatunkowa
human, dog, rat, rabbit, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMNB1(4001)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego LMNB1
Działania biochem./fizjol.
LAMNB1 koduje jedno z dwóch białek typu B laminy jądrowej, B1. Laminy kręgowców składają się z dwóch typów, A i B. Blaszka jądrowa składa się z dwuwymiarowej matrycy białek znajdujących się obok wewnętrznej błony jądrowej. Rodzina białek lamin tworzy matrycę i jest wysoce konserwatywna w ewolucji. Podczas mitozy matryca lamin jest odwracalnie demontowana, gdy białka lamin są fosforylowane. Uważa się, że białka lamin są zaangażowane w stabilność jądrową, strukturę chromatyny i ekspresję genów.lamina jądrowa składa się z dwuwymiarowej matrycy białek zlokalizowanych obok wewnętrznej błony jądrowej. Rodzina białek lamin tworzy matrycę i jest wysoce konserwatywna w ewolucji. Podczas mitozy matryca lamin jest odwracalnie demontowana, gdy białka lamin są fosforylowane. Uważa się, że białka lamin są zaangażowane w stabilność jądrową, strukturę chromatyny i ekspresję genów. Laminy kręgowców składają się z dwóch typów, A i B. Ten gen koduje jedno z dwóch białek typu B, B1. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: EEVAQRSTVFKTTIPEEEEEEAAGVVEEELFHQQGTPRASNRSCAIM
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elpida Tsika et al.
Neurobiology of disease, 71, 345-358 (2014-09-02)
Mutations in the leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) gene cause late-onset, autosomal dominant Parkinson's disease (PD). The clinical and neurochemical features of LRRK2-linked PD are similar to idiopathic disease although neuropathology is somewhat heterogeneous. Dominant mutations in LRRK2 precipitate neurodegeneration
Ilaria Dal Prà et al.
Neuromolecular medicine, 16(4), 645-657 (2014-06-21)
The excess vascular endothelial growth factor (VEGF) produced in the Alzheimer's disease (AD) brain can harm neurons, blood vessels, and other components of the neurovascular units (NVUs). But could astrocytes partaking in networks of astrocyte-neuron teams and connected to blood