MAB4334Z
Anti-MDR1 Antibody, clone UIC2, azide free
clone UIC2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
P-glycoprotein, CD243, p170, Pgp, MAB4334
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
UIC2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
primate, human
spodziewany brak reakcji z
mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
informacje o genach
human ... ABCB1(5243)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation: 5 - 10 fold molar excess of UIC2 over the expected Pgp concentration; realistically, 1 - 5 ug per 1 μl of cell lysate
Flow Cytometry (conventional and UIC2 Shift assay): depends highly on Pgp expression by target cells; usually, 0.1 μg/mL for low Pgp expressors and 1 μg/mL for high Pgp expressors
Immunofluorescence: depends highly on Pgp expression by target cells; usually, 0.1 μg/mL for low Pgp expressors and 1 μg/mL for high Pgp expressors IHC on frozen and paraffin sections: 1 - 10 μg/mL
Metabolism
Toxicology & Drug Resistance
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2