Kluczowe dokumenty
M04L-03-5PK
Millipore
CellASIC ONIX open-top plate for mammalian cells (4 chamber)
The M04 open top plates enable continuous perfusion culture for live cell analysis. Laminar flow provides rapid & uniform solution exchange for maximum cell health. The glass coverslide bottom surface ensures the highest resolution optical viewing.
About This Item
Kod UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiały
PMMA
glass
polycarbonate
polydimethylsiloxane (PDMS)
producent / nazwa handlowa
CellASIC® ONIX
szer. × dł. × wys.
85.48 mm × 127.76 mm × 14.35 mm
kompatybilność
for use with cells sized up to 1.0 μm
Opis ogólny
Device Configuration: 4 chamber
Zastosowanie
Research Category
Cell Culture
Informacje prawne
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Przekształć swój mikroskop w system obrazowania żywych komórek - system CellASIC® ONIX2 umożliwia precyzyjną manipulację środowiskiem hodowli komórkowej w celu dynamicznego obrazowania i analizy żywych komórek przy użyciu komórek ssaków, drożdży i bakterii.