MAB4122
Anti-Multi-Drug Resistance Related Protein Antibody, clone MRPm6
culture supernatant, clone MRPm6, Chemicon®
Synonim(y):
MRP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MRPm6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
informacje o genach
human ... ABCC1(4363)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Zastosowanie
Flow Cytometry
Immunohistochemistry on frozen and paraffin embedded tissue
sections: 1:20.
Note: For cellular detection permeabilization is required.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2