R8004
Rhodamine 123
Powder
Synonim(y):
2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
product name
Rhodamine 123, mitochondrial specific fluorescent dye
Postać
powder
rozpuszczalność
ethanol: 1 mg/mL
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl[H].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=N)C=C3Oc4cc(N)ccc24
InChI
1S/C21H16N2O3.ClH/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20;/h2-11,22H,23H2,1H3;1H
Klucz InChI
MYFATKRONKHHQL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Early Lineage Progression and Aging Phenotypes in
Adult Hippocampal Neurogenesis
Produkty
We presents an article on ABC Transporters and Cancer Drug Resistance