MAB2252Z-I
Anti-Integrin β1 Antibody, clone N29 (Azide Free)
clone N29, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD29, MAB2252
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N29, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgGκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB1(3688)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation: A representative lot of this antibody clone was used in immunoprecipitation.
Immunohistochemistry: A representative lot of this antibody clone was used in immunohistochemistry on frozen sections.
Flow Cytometry: A representative lot of this antibody clone was used in flow cytometry.
Functional Activity Assay: A representative lot of this antibody clone was used to stimulate adhesion of cells to extracellular matrix proteins (Wilkins, J.A. et al., 1996).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Komentarz do analizy
Tonsil, human skin, human kidney tissue
U251 cell lysate
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2