MAB2059
Anti-Integrin β4 Antibody, clone ASC-8
clone ASC-8, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD104, MAB2059Z
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ASC-8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
Powiązane kategorie
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry: A representative lot of this antibody clone was used in immunohistochemistry (acetone-fixed frozen human epithelial tissues including tongue, foreskin and ovary. Not for use on formalin-fixed tissue).
Flow Cytometry: A representative lot of this antibody clone stained human squamous cell carcinoma (SCC9), ovarian carcinoma (SKOV-3) and umbilical vein endothelium (HUVEC). Stains RKO or K562 cells transfected for CD104 expression. Does not stain monocytes, neutrophils, lymphocytes, T cells, B cells or platelets.
Functional Activity Assay: A representative lot of this antibody clone induced a sub-basal split at the basement membrane in non-wounded tissue. In addition, wound closure was significantly inhibited by ASC-8, as the epithelial tongue only covered 40 percent of the wound area at 120 hours post-wounding. These results demonstrate that the β4 adhesion-blocking antibody may have adverse effects on normal tissue (Egles, C., et al., 2010).
Working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Jakość
0.5 µg of the antibody was used to detect Integrin β4 in 1x10^6 A431 cells.
0.5 µg of the antibody was used to detect Integrin β4 in 1x10^6 HeLa cells.
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2