Kluczowe dokumenty
MAB1911
Sigma-Aldrich
Anti-Tenascin Antibody, type III repeats 1-3, clone 9F8
clone 9F8, Chemicon®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9F8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNC(3371)
Specyficzność
Binds to a recombinant fragment of human tenascin containing the fibronectin type III repeats, numbers 1-3.
Immunogen
Epitope: type III repeats 1-3
Purified human tenascin
Zastosowanie
Immunohistochemistry at 2 μg/mL on tissues fixed with cold acetone
Immunocytochemistry at 2 μg/mL on U251 cells
Immunoblotting (Western) at 2 μg/mL to detect whole tenascin under reducing conditions
ELISA: 2 x 10-10 M endpoint dilution
Affinity constant Kd= 6.37 x 10-9
Final working dilutions must be determined by end user.
This Anti-Tenascin Antibody, type III repeats 1-3, clone 9F8 is validated for use in ELISA, WB, IC, IH for the detection of Tenascin.
Postać fizyczna
Format: Purified
Liquid in 0.02 M phosphate, 0.25 M Sodium Chloride pH 7.6, with 0.1% Sodium Azide.
Przechowywanie i stabilność
Store at 2 and 8°C for up to 6 months.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wing S To et al.
The Journal of biological chemistry, 286(17), 14881-14891 (2011-02-18)
Interactions between fibronectin and tenascin-C within the extracellular matrix provide specific environmental cues that dictate tissue structure and cell function. The major binding site for fibronectin lies within the fibronectin type III-like repeats (TNfn) of tenascin-C. Here, we systematically screened