MAB1302
Mouse Anti-Human IgG Antibody, clone HP6017, Fc
clone HP6017, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Anti-CD32, Anti-CD32B, Anti-FCG2, Anti-FCGR2, Anti-FCGR2C, Anti-FcGRIIB, Anti-FcRII-c, Anti-FcgammaRIIb, Anti-IGFR2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
HP6017, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCGR2B(2213)
Specyficzność
human IgG subclass 1 100%
human IgG subclass 2 100%
human IgG subclass 3 100%
human IgG subclass 4 100%
human IgG Pan 100%
human IgG Fc 100%
human IgG Fab .12%
Isoelectric Focusing: mean pI 8.0
Immunogen
Zastosowanie
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
ELISA
Radio-immunoassay (RIA)
Immunobloting.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2