MAB1304
Mouse Anti-Human IgG Antibody, Fd, clone HP6045
clone HP6045, Chemicon®, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
HP6045, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
ELISA Specificity: (Hamilton et al., 1987)
human IgG subclass 1 100%
human IgG subclass 2 100%
human IgG subclass 3 100%
human IgG subclass 4 99%
human IgG Pan 100%
human IgG Fc 0.04%
human IgG Fab 100%
Isoelectric Focusing: mean pI 6.5
Immunogen
Zastosowanie
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
ELISA
Radioimmunoassay (RIA)
Western blotting.
Final working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2