Kluczowe dokumenty
SAB4200791
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ludzkieIgG (specyficzne dla Fab)-peroksydaza, mysie monoklonalne
clone GG-6, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-ludzkaimmunoglobulina G
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GG-6, monoclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~2 mg/mL
metody
direct ELISA: 1:16,000-1:32,000 using 2.5 μg/ml human IgG for coating.
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Przeciwciało anty-ludzkie IgG (specyficzne dla Fab)-peroksydaza, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy GG-6, wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy immunizowanych oczyszczoną ludzką IgG (fragment Fab). IgG są najczęstszym izotypem immunoglobulin we krwi, płynie limfatycznym, płynie mózgowo-rdzeniowym i płynie otrzewnowym oraz kluczowymi graczami w humoralnej odpowiedzi immunologicznej. IgG obejmują cztery podklasy (IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4), składają się ze zmiennego fragmentu Fab (który zawiera miejsce rozpoznawania przeciwciała) i konserwowanego fragmentu Fc. Podklasy IgG różnią się właściwościami fizycznymi i chemicznymi, ich wzór dystrybucji jest zależny od wieku, a każda podklasa ma określoną funkcję biologiczną.
Immunogen
Oczyszczone ludzkie IgG (fragment Fab)
Zastosowanie
Bezpośredni test ELISA: zalecane jest rozcieńczenie robocze 1:16 000-1:32 000 przy użyciu 2,5 μg/ml ludzkiej IgG do powlekania.
Działania biochem./fizjol.
Immunoglobulina G (IgG) uczestniczy w reakcjach nadwrażliwości typu II i typu III. Matczyna IgG jest jedynym przeciwciałem transportowanym przez łożysko do płodu. Matczyna IgG biernie uodparnia niemowlęta. Niedobory IgG są często związane z różnymi chorobami.
Postać fizyczna
Dostarczany w postaci liofilizowanego proszku.
Inne uwagi
W celu uzyskania najlepszych wyników w różnych technikach i preparatach zalecamy określenie optymalnego stężenia roboczego za pomocą testu miareczkowania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
R Jefferis et al.
Annales de biologie clinique, 52(1), 57-65 (1994-01-01)
Secondary systemic immune responses are predominantly of the IgG class and passive administration of intravenous IgG, from pooled normal serum, is an effective prophylactic and/or therapeutic treatment for patients with defined immunodeficiencies. However, the proportions of each IgG subclass present
C B Reimer et al.
Hybridoma, 3(3), 263-275 (1984-01-01)
Stable clones of 31 mouse hybridomas that produce monoclonal antibodies (MAbs) against human IgG antigenic determinants were obtained. The number of hybridomas of different specificity described are: 2 anti-IgG1 Fc, 1 anti-IgG2 Fc, 1 anti-IgG2 Fd, 2 anti-IgG3 Fc, 2
C Papadea et al.
Critical reviews in clinical laboratory sciences, 27(1), 27-58 (1989-01-01)
Human IgG consists of two identical heavy (H) chains and two identical light (L) chains joined by interchain disulfide bridges. Heterogeneity in the amino acid sequences of the H and L polypeptides results in at least three types of IgG
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus.
Simister NE and Story CM
Journal of Reproductive Immunology, 37(1), 1-23 (1997)
Specific IgG for cat allergens in patients with allergic conjunctivitis.
Miyama A, et al.
International Ophthalmology, 35(4), 575-586 (2015)