Kluczowe dokumenty
LX0020
Supelco
Lactic Acid
85%, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Synonim(y):
2-Hydroxypropionic Acid
About This Item
Kod UNSPSC:
12352106
Nazwa produktu
Kwas mlekowy 85%, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Formularz
liquid
stężenie
85.0-90.0% (lactic acid)
zanieczyszczenia
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤5 ppm Iron (Fe)
pozostałość po prażeniu
≤0.02%
kolor
APHA: ≤50
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Spełnia specyfikacje ACS GR ACS
Zastosowanie
Spełnia specyfikacje ACS GR ACS
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Komentarz do analizy
Oznaczenie: 85,0-90,0%
Chlorek (Cl): 0,001% max
Kolor (APHA): 50 max
Postać: Płynna
Metale ciężkie (jako Pb): 5ppm max
Żelazo (Fe): 5ppm max
Pozostałość po zapaleniu: 0,02% maks.
Substancje ciemniejące pod wpływem kwasu siarkowego: Aby przejść test
Siarczan (SO4): 0,002% max
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1