Kluczowe dokumenty
LSKPMRN30
Millipore
RNase A, 0.9 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.54
Formularz
liquid
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 0.9 mL
producent / nazwa handlowa
Montage®
metody
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
The Montage Plasmid MiniprepHTS 96 Kit is a fast, easy-to-use kit for high-purity plasmid or bacterial artificial chromosome (BAC) minipreps
Zastosowanie
Research Category
All
Suitable for plasmid & BAC minipreps
Postać fizyczna
30mg in 50% glycerol
Przechowywanie i stabilność
Reagents should be stored at 15 °C to 30 °C.
Informacje prawne
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3