Key Documents
556746
Sigma-Aldrich
RNase A, Protease-Free, Highly Purified, Bovine Pancreas
For selective degradation of RNA
Synonim(y):
RNase A, Protease-Free, Highly Purified, Bovine Pancreas, Ribonuclease A
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Poziom jakości
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized solid
aktywność właściwa
81-99 units/mg material
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
rozpuszczalność
water: 2 mg/mL
obecność zanieczyszczeń
Protease, none detected
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Klucz InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Note: 1 KU = 1000 units.
Ribonuclease A, Protease-Free is a
chromatographically purified, pyrimidine-specific
endoribonuclease that acts on single-stranded
RNA.
Ribonuclease A, Protease-Free is achromatographically purified, pyrimidine-specificendoribonuclease that acts on single-strandedRNA.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the hydrolysis of RNA to yield a first-order velocity constant equal to 1 at 25°C, pH 5.0.
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Komentarz do analizy
May contain trace amounts of DNase I, which can be inactivated by boiling for 15 min in 50 mM potassium acetate, pH 5.5.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3