Kluczowe dokumenty
HTS095RTA
Sigma-Aldrich
Gotowe do testów mrożone komórki receptora opioidowego kappa
Human
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.84
Nazwa produktu
Gotowe do testów mrożone komórki receptora opioidowego kappa,
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Ready-to-Assay
metody
calcium flux assay: suitable
numer dostępu NCBI
metoda wykrywania
fluorometric
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Mrożone komórki GPCR Ready-to-Assay firmy EMD Millipore są przeznaczone do prostych, szybkich testów wapniowych bez konieczności intensywnej hodowli komórek. Firma EMD Millipore zoptymalizowała warunki zamrażania, aby zapewnić komórkom wysoką żywotność i funkcjonalność po rozmrożeniu. Użytkownik po prostu rozmraża komórki i ponownie zawiesza je w pożywce, dozuje zawiesinę komórek na płytki testowe i po nocnej regeneracji przeprowadza testy odpowiedzi na wapń.
Opiaty pochodzące z maku opiumowego, Papaver somniferum, były używane od tysiącleci ze względu na ich właściwości przeciwbiegunkowe, przeciwbólowe i euforyczne. Niedawno odkryto, że endogenne peptydy, enkefaliny, dynorfiny i endorfiny, wiążą się z tymi samymi miejscami, co alkaloidy opiatowe. Receptorami dla klasycznych opioidów są trzy pokrewne GPCR, μ, κ i d, które aktywują Gi/o w celu zmniejszenia wewnątrzkomórkowego poziomu cAMP. Większość klinicznie stosowanych opioidów działa poprzez aktywację receptora opioidowego μ. Aktywacja receptora opioidowego κ przez selektywnych agonistów również wywołuje analgezję, głównie za pośrednictwem miejsc rdzeniowych, ale powoduje dysforię i psychozę zamiast euforii. Receptor κ w miejscach centralnych i obwodowych jest również w dużej mierze odpowiedzialny za przeciwbiegunkowe działanie opiatów (Dhawan i in., 1996). Sklonowana przez EMD Millipore ludzka linia komórkowa z ekspresją κ jest wytwarzana w gospodarzu Chem-1, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego κ na powierzchni komórki i zawiera wysoki poziom obiecującego białka G Gα15, aby połączyć receptor ze szlakiem sygnalizacji wapniowej.
Opis linii komórkowej
Komórki gospodarza: Chem-1
Linie komórkowe GPCR
Działania biochem./fizjol.
GPCR Class: A
Protein Target: Kappa / OP2 / KOP / KOR
Target Sub-Family: Opioid
Komponenty
Pack contains 2 vials of mycoplasma-free cells, 1 ml per vial.
Fifty (50) mL of Media Component.
Inne uwagi
Ograniczone do jednorazowego użytku i nie może być rozmnażane i/lub ponownie zamrażane przez licencjobiorcę.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3