Kluczowe dokumenty
HTS101M
Sigma-Aldrich
CHEMISCREEN MEMBRANE PREPARATION RECOMBINANT HUMAN µ (Mu) OPIOID RECEPTOR
Human Mu / OP3 / MOP / MOR GPCR membrane preparation for GTPγS Binding & Radioligand Binding Assays.
Synonim(y):
Przygotowanie błony receptora µ-Opioidowego, Zestaw receptorów ChemiSCREEN
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Chem-5 cells
producent / nazwa handlowa
ChemiScreen
Chemicon®
metody
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... OPRM1(4988)
Opis ogólny
Opiaty pochodzące z maku lekarskiego, Papaver somniferum, były stosowane od tysiącleci ze względu na ich właściwości przeciwbiegunkowe, przeciwbólowe i euforyczne. Niedawno odkryto, że endogenne peptydy, enkefaliny, dynorfiny i endorfiny, wiążą się z tymi samymi miejscami, co alkaloidy opiatowe. Receptorami dla klasycznych opioidów są trzy pokrewne GPCR, µ κ i δ, które aktywują Gi/o w celu zmniejszenia wewnątrzkomórkowego poziomu cAMP. Większość klinicznie stosowanych opioidów działa poprzez aktywację receptora opioidowego µ (Dhawan i in., 1996). Preparaty błonowe receptora opioidowego µ firmy Chemicon są surowymi preparatami błonowymi wykonanymi z naszych zastrzeżonych stabilnych rekombinowanych linii komórkowych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ekspresji powierzchniowej GPCR; dlatego są idealnymi narzędziami HTS do badań przesiewowych interakcji receptora opioidowego µ z jego ligandami. Preparaty błonowe wykazują EC50 1,6nM dla DAMGO w teście wiązania GTPγS.
Pełnej długości ludzki OPRM1 cDNA kodujący Mu
Zastosowanie
Wiązanie GTPγS i test wiązania radioligandu.
Działania biochem./fizjol.
GPCR Class: A
Protein Target: Mu / OP3 / MOP / MOR
Target Sub-Family: Opioid
Jakość
EC50 in GTPγS binding assay by DAMGO: ~ 1.6 nM
Charakterystyka techniczna
WARUNKI INUKCJI
WARUNKI ASSAY: Membrany są permeabilizowane przez dodanie saponiny do równego stężenia masowego, a następnie mieszane z[35S]-GTPγS (końcowe stężenie 0,3 nM) w 20 mM HEPES, pH 7,4/100 mM NaCl/10 mM MgCl2/0,5 μM GDP w niewiążącej 96-dołkowej płytce. Nieznakowane DAMGO dodano do końcowego stężenia wskazanego na rysunku 1 (końcowa objętość 100 μL) i inkubowano przez 30 minut w temperaturze 30°C. Reakcja wiązania jest przenoszona na płytkę z filtrem FB (Millipore MAHF B1H) uprzednio zwilżoną wodą i płukana 3 razy (1 ml na studzienkę na płukanie) zimnym 10 mM fosforanem sodu, pH 7,4. Płytka jest suszona i liczona.
Jedna fiolka zawiera wystarczającą ilość membran na co najmniej 200 testów (jednostek), gdzie jedna jednostka to ilość membrany, która da więcej niż 1000 cpm specyficznego wiązania[35S]-GTPγS stymulowanego przez DAMGO.
Oczekuje się, że preparat błonowy receptora opioidowego μ będzie funkcjonalny w teście wiązania radioligandu; jednak użytkownik końcowy będzie musiał określić optymalny ligand znakowany radioligandem do stosowania z tym produktem.
Postać fizyczna
Płyn w buforze opakowaniowym: 50 mM Tris pH 7,4, 10% glicerol i 1% BSA bez konserwantów.
Metoda pakowania: Białko błonowe dostosowano do wskazanego stężenia w buforze do pakowania, szybko zamrożono i przechowywano w temperaturze -80°C
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać zamrożone w temperaturze -70°C przez okres do 2 lat. Nie zamrażać i nie rozmrażać.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Donna A Volpe et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 59(3), 385-390 (2011-01-11)
The safe disposal of unused opioid drugs is an area of regulatory concern. While toilet flushing is recommended for some drugs to prevent accidental exposure, there is a need for data that can support a more consistent disposal policy based
Thomas T Joseph et al.
ACS chemical neuroscience, 12(9), 1487-1497 (2021-04-28)
Ketamine is an anesthetic, analgesic, and antidepressant whose secondary metabolite (2R,6R)-hydroxynorketamine (HNK) has N-methyl-d-aspartate-receptor-independent antidepressant activity in a rodent model. In humans, naltrexone attenuates its antidepressant effect, consistent with opioid pathway involvement. No detailed biophysical description is available of opioid