HG0000C5
Sabouraud Dextrose 4% Agar
pH 5.6±0.2 (25 °C, after autoclaving)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352111
Polecane produkty
skład
Agar, 10.0 g/L
Dextrose, 40.0 g/L
Peptone, 10.0 g/L
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g
pH
5.6±0.2 (25 °C, after autoclaving)
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
Pożywka jest stosowana do izolacji, hodowli i identyfikacji drożdży i grzybów, a szczególnie przydatna do różnicowania dermatofitów.
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 60 g w 1 litrze wody demineralizowanej. Gotować, mieszając, aż do całkowitego rozpuszczenia. Autoklawować w temperaturze 121°C przez 15 minut. Schłodzić agar do temperatury 45-50°C, dobrze wymieszać i wylać płytki.
500 mg cykloheksymidu i 40 mg chloramfenikolu można dodać do każdego litra podłoża przed autoklawowaniem w celu zahamowania rozwoju niepatogennych grzybów lub bakterii.
500 mg cykloheksymidu i 40 mg chloramfenikolu można dodać do każdego litra podłoża przed autoklawowaniem w celu zahamowania rozwoju niepatogennych grzybów lub bakterii.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3