Key Documents
EZRBDM-120K
Sigma-Aldrich
αnti-RBD IgM Human ELISA
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
klasa czystości
for protein analysis
klon
monoclonal
Właściwości
accuracy 98% Av
reaktywność gatunkowa
human
opis
1.56-50 ng/mL (standard curve range)
metody
ELISA: suitable
metoda wykrywania
colorimetric
Opis ogólny
The Receptor Binding Domain (RBD) protein is a subunit of the S1 Spike protein of SARS-CoV-2. Studies indicate that it is strongly immunogenic and can elicit a strong humoral response with rises in titer of specific antibodies post-infection with the virus. IgM antibodies specific to RBD have been demonstrated in several studies as playing a meaningful role in the study of SARS-CoV-2 disease progression.
For Research Use Only. Not For Use In Diagnostic Procedures.
Zastosowanie
2 hour 30 minute assay, room temperature, a starting 1:100 dilution of human serum or plasma recommended .
Komentarz do analizy
Linearity 102% Av
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system, Respiratory Tract
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials