Merck
487678
Sigma-Aldrich
4-(Dimethyl-13C2-amino)antipyrine
99 atom % 13C
Synonim(y):
Aminopyrine-4-(dimethylamino-13C2)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C11H17N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
107-109 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N([13CH3])[13CH3])=C1C
InChI
1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3/i2+1,3+1
Klucz InChI
RMMXTBMQSGEXHJ-SUEIGJEOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)