Merck
766828
Sigma-Aldrich
Choline-1,2-13C2 chloride
99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3N(Cl)13CH213CH2OH
Masa cząsteczkowa:
141.61
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
≥99% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O[13CH2][13CH+][N+](C)(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C5H13NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h4,7H,5H2,1-3H3;1H/q+2;/p-1/i4+1,5+1;
Klucz InChI
TVXMFJVHCFUXJG-BIZAMFJHSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)