Kluczowe dokumenty
EZAABG474
Millipore
EZ-Pak® Membrane Filter
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, gridded black filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s)
Synonim(y):
Membrane filters, Semi-permeable membranes
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
gridded black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
agency
ISO 7704
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
Właściwości
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
producent / nazwa handlowa
EZ-Pak®
śr. filtra
47 mm
Matryca
MF-Millipore
wielkość porów
0.8 μm pore size
moc wejściowa
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type wine
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type cider
sample(s) (environmental)
sample type beer
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
EZ-Pak Filters are made of Mixed cellulose esters (MCE) with 0.8 μm pore size, black, gridded and 47mm diameter. EZ-Pak membranes and dispenser revolutionize filter handling for Membrane Filtration (MF) method testing by combining the benefits of ready-to-use, sterile, individually-packed membranes with unique handling ease. These filters are widely used to recover yeast and mold from samples
Zastosowanie
Membrane filtration method for microbial analysis of beverages such as water, wine, beer, sport drinks.
Informacje prawne
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)