EFHAB100M3
EZ-Fit® filtration unit with absorbent pad
0.45 µm MCE black membrane with 100 mL funnel, multi packaging of 3 units, suitable for solid and liquid cultivation
Synonim(y):
EZ-Fit® Niebieski lejek HABG 100ml wielopak, EZ-Fit®Lejek filtracyjny, Urządzenie do filtracji membranowej wykonane z siatkowej membrany z mieszanych estrów celulozy do testowania obciążenia biologicznego
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black filter
blue acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) base
cellulose pad(s)
gridded black mixed cellulose esters (MCE) membrane
low-density polyethylene plug
polystyrene cover
Poziom jakości
agency
EP
ISO
USP
sterylność
sterile; electron beam irradiated
Właściwości
ready-to-use
producent / nazwa handlowa
EZ-Fit®
opakowanie
pkg of Multi packaging of 3 units
Parametry
100 mL sample volume
pojemność
100 mL
śr. filtra
47 mm
pojemność lejka
100 mL
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
Zastosowanie
bioburden testing (for liquid samples)
cosmetics
industrial qc
water monitoring
Opis ogólny
Jednostki filtrujące są napromieniowane wiązką elektryczną, wentylowana pokrywa zakrywa próbkę podczas filtracji, a obręcz 360° zapobiega przypadkowemu dotknięciu kleszczykami obszaru filtracji membranowej podczas przenoszenia membrany, aby chronić próbki przed zanieczyszczeniem, zapewniając jednocześnie wiarygodne wyniki oznaczania liczby drobnoustrojów.
Funkcja 11395 Azure sprawia, że jednostka filtrująca 11395 jest jeszcze bardziej ergonomiczna i wygodna dzięki przezroczystemu lejkowi i wskaźnikom poziomu napełnienia dookoła, co ułatwia napełnianie pod dowolnym kątem. Innowacyjna konstrukcja lejka zapobiega wyciekom lub obejściu membrany przez próbkę.
Niebieskie jednostki zapewniają dodatkową elastyczność przenoszenia membrany na płytkę agarową lub przekształcania urządzenia w szalkę Petriego poprzez dodanie płynnego podłoża po filtracji.
Jednostki filtrujące są zgodne z międzynarodowymi standardami i minimalizują pozostałości próbki. Jednostki można układać w stosy, aby zaoszczędzić miejsce pracy. To jednorazowe urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do rozdzielacza 11395, który zawiera specjalne głowice filtrujące 11395.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Przezroczysty lejek pozwala zobaczyć, kiedy filtracja jest zakończona pod dowolnym kątem.
- Dzięki wskaźnikom poziomu napełnienia nie ma potrzeby obracania lejka podczas umieszczania go na wsporniku filtracyjnym.
- Kształt podstawy membrany ułatwia przenoszenie membrany za pomocą kleszczy.
- Konstrukcja urządzenia umożliwia wyjęcie lejka jedną ręką.
- Urządzenia można sztaplować, co pozwala zaoszczędzić miejsce w miejscu pracy
- W zestawie znajduje się podkładka absorbująca (zintegrowana z urządzeniem)