Kluczowe dokumenty
CT99N11HH1
Millipore
Polygard® CT Small Scale Capsule Filter
pore size 100.0 μm, cartridge nominal length 4.6 in. (11.8 cm)
Synonim(y):
Polygard® CT Small Scale Capsule Filter 100.0μm
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene seal
polypropylene vent cap
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Polygard
Długość
11.8 cm (4.6 in.)
śr. zewn.
8.8 cm (3.5 in.)
88 mm
długość nominalna kartridża
4.6 in. (11.8 cm)
wielkość porów
100.0 μm nominal pore size
100.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type wine
cultured stem cell(s)
sample type liquid
dopasowywanie
1/4 in. inlet/outlet hose barb
Zastosowanie
industrial qc (product testing)
sample preparation
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Informacje prawne
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany