CN1H71T06
Polygard® CN Cartridge Filter
pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonim(y):
Polygard-CN Cartridge Filter 10 in. 10.0 µm Code 7 PTFE-encapsulated Fluoroelastomer
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE seal
polypropylene
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Polygard
Parametry
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Średnica
7.0 cm (2.75 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.42 m2
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤50 mg
wielkość porów
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
30 min with hot water @ 80 °C
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism reduction
- Mode of Action: Filtration (nominal)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Efficient particle and microorganism reduction
- Instructions for Use: Please refer to the Polygard® and CLARIGARD® Cartridges user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.