Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
BAH369460000
SP Bel-Art® Sterileware Long Handled Sampling Spoon
white polystyrene, nominal capacity 14.79 mL , 3tsp, L × W 17.8 cm (7 in.) × 1.5625 in. (40 mm)  mL, sterile, pack of 200 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
Lab Scoop, narzędzie dozujące, łyżka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
white polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 200 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36946-0000
dł. × szerokość
17.8 cm (7 in.) × 1.5625 in. (40 mm)  mL
pojemność nominalna
14.79 mL , 3tsp
Opis ogólny
Zaprojektowany do zbierania niewielkich ilości próbek materiału, zwłaszcza w trudno dostępnych pojemnikach.
Cechy i korzyści
  • Długi uchwyt sięga do słoików, butelek i innych ograniczonych obszarów
  • Minimalizuje ryzyko osobistego kontaktu z próbkowanym materiałem
  • Sterylny polistyren klasy FDA, bezpieczny dla żywności, leków i kosmetyków
  • Pakowane pojedynczo, sterylizowane promieniowaniem gamma, z oznaczeniem partii umożliwiającym dokładne śledzenie partii.
Uwaga: Sterylizowane produkty nie podlegają zwrotowi.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)