Kluczowe dokumenty
HAWP29325
Millipore
MF-Millipore Membrane
pore size 0.45 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Synonim(y):
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.45 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore
Parametry
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
śr. filtra
293 mm
grubość
180 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
2.5%
współczynnik refrakcji
n/D 1.51
Matryca
MF-Millipore
wielkość porów
0.45 μm pore size
79 % porosity
pojemność
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
punkt pęcherzykowania
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: HAWP
Filter Type: Screen filter
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3