Kluczowe dokumenty
AP1529325
Millipore
PREFLTR AP15 293MM 25/PK
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiały
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
Parametry
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
śr. filtra
293 mm
wielkość porów
1.0 μm pore size
90 % porosity
Warunki transportu
ambient
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13