Key Documents
AP1525725
Millipore
AP15 PREFILTER 257MM 25PK
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiały
glass fiber (with binder resin)
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
Parametry
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
śr. filtra
257 mm
wielkość porów
1.0 μm pore size
90 % porosity
Opis ogólny
Filter Code: AP15
Filter Type: Depth filter