MABE263-AF647
Anti-unmethylated Histone H3 (Lys9) Antibody, clone 9B1-2G6, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone 9B1-2G6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonim(y):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone, H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 647
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9B1-2G6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
informacje o genach
human ... HIST1H3F(8968)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Biology
Jakość
A 1:50 dilution of this antibody detected unmethylated Histone H3 (Lys9) in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.