Kluczowe dokumenty
SAB2102261
Sigma-Aldrich
Anti-SOD2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-IPO-B, Anti-MNSOD, Anti-Superoxide dismutase 2, mitochondrial
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
24 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, sheep, rat, dog, goat, human, guinea pig, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOD2(6648)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiej SOD2
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MLSRAVCGTSRQLAPVLGYLGSRQKHSLPDLPYDYGALEPHINAQIMQLH
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Angelina Rafaela Debortoli et al.
Journal of molecular endocrinology, 59(2), 171-180 (2017-07-25)
Compared with age-matched men, premenopausal women are largely protected from coronary artery disease, a difference that is lost after menopause. The effects of oestrogens are mediated by the activation of nuclear receptors (ERα and ERβ) and by the G protein-coupled
Nathalie T B Delgado et al.
Frontiers in pharmacology, 7, 522-522 (2017-01-20)
Decline in estrogen levels promotes endothelial dysfunction and, consequently, the most prevalent cardiovascular diseases in menopausal women. The use of natural therapies such as pomegranate can change these results. Pomegranate [Punica granatum L. (Punicaceae)] is widely used as a phytotherapeutic
Xuan Xu et al.
Cardiovascular diagnosis and therapy, 10(3), 453-469 (2020-07-23)
Myocardial mitochondrial dysfunction is the leading cause of chronic heart failure (CHF). Increased reactive oxygen species (ROS) levels, disruption of mitochondrial biogenesis and mitochondrial Ca2+([Ca2+]m) homeostasis and reduction of the mitochondrial membrane potential (ΔΨm) cause myocardial mitochondrial dysfunction. Therefore, treating
Guohua Gong et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 76, 235-246 (2014-09-25)
The heart is an excitable organ that undergoes spontaneous force generation and relaxation cycles driven by excitation-contraction (EC) coupling. A fraction of the oscillating cytosolic Ca(2+) during each heartbeat is taken up by mitochondria to stimulate mitochondrial metabolism, the major
Kouji Komatsu et al.
Reproduction (Cambridge, England), 147(5), 627-638 (2014-01-25)
Hormonal stimulation in superovulation induces female mice to ovulate more oocytes than spontaneous ovulation. Because the superovulated oocytes contain a number of oocytes that normally regress before spontaneous ovulation or immature oocytes, the development of some embryos that derive from
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2102261-100UL4061836169169
SAB2102261-50UG4061832070704